Learn More
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole, 98%
Codice prodotto. 11358945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358945 5 g 5g
11348945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358945 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14067.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2103-99-3 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2103-99-3
Formula molecolare C9H7ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 210.68
Numero MDL MFCD00047058
InChI Key DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
PubChem CID 73241
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Punto di fusione 168°C to 170°C
Quantità 5 g
Beilstein 153889
Peso formulazione 210.69
Percent Purity 98%