Learn More
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole, 97%
Codice prodotto. 15471028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471028 250 mg 250mg
15451028 1 g 1g
15461028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15471028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54861.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 436151-85-8 | C10H7N3S | 201.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 436151-85-8
Formula molecolare C10H7N3S
Molecular Weight (g/mol) 201.25
Numero MDL MFCD03407828
InChI Key KKMZKOIZTSRIEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-aminothiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-2-amino-4-thiazolyl, acmc-1aqww, 2-amino-4-4-cyanophenyl thiazole, 4-4-cyanophenyl-2-aminothiazole, 4-2-amino-4-thiazolyl benzonitrile, 4-2-aminothiazole-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl benzonitrile
PubChem CID 2049589
IUPAC Name 4-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Quantità 250 mg
Beilstein 15029305
Peso formulazione 201.25
Percent Purity 97%