missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile, Mikromol™

Codice prodotto. 30050368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30050368 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050368 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3297.130025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
CAS 950596-58-4
Nomi componenti o analita 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H18 N2 O4
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzonitrile, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, 2-Amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
InChI Formula InChI=1S/C13H18N2O4/c1-16-3-5-18-12-7-10(9-14)11(15)8-13(12)19-6-4-17-2/h7-8H,3-6,15H2,1-2H3
SMILES COCCOc1cc(N)c(cc1OCCOC)C#N
IUPAC Name 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 266.293
Quantità 25 mg
Peso formulazione 266.1267 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.