Learn More
2-Amino-4,5-dichloropyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30309297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30309297 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30309297 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57713510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
CAS 56-05-3
Formula molecolare C4 H3 Cl2 N3
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine
InChI Formula InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC Name 4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 163.99
Peso formulazione 162.9704