Learn More
2-Amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10621883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10621883 1 g 1g
10215844 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10621883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00879DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2192-06-5
Formula molecolare C3H4ClN2OS
Molecular Weight (g/mol) 151.59
InChI Key CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
PubChem CID 2782348
IUPAC Name 2-amino-1,3-thiazol-4-one;hydrochloride
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.6
Percent Purity 97%