Learn More
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11382886
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382886 25 g 25g
11372886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382886 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10605.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4101-30-8 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4101-30-8
Formula molecolare C10H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 195.218
Numero MDL MFCD00016646
InChI Key KGKWXEGYKGTMAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2'-amino-4',5'-dimethoxyacetophenone, 2-amino-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 1-2-amino-4,5-dimethoxyhenyl ethanone, ethanone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzene, pubchem4007, acmc-1arib, 2-acetyl-4,5-dimethoxyaniline
PubChem CID 602085
IUPAC Name 1-(2-amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 104°C to 108°C
Quantità 25 g
Beilstein 391380
Peso formulazione 195.22
Percent Purity 98%