Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30323198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30323198 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30323198 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60494010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 5653-40-7
Formula molecolare C9 H11 N O4
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Peso formulazione 197.0688