Learn More
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 5653-40-7 |
| Formula molecolare | C9 H11 N O4 |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O |
| IUPAC Name | 2-amino-4,5-dimethoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.19 |
| Peso formulazione | 197.0688 |