Learn More
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 15446318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446318 50 g 50g
15436318 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446318 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59878.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 71574-33-9 | C5H9ClN2S | 164.651 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71574-33-9
Formula molecolare C5H9ClN2S
Molecular Weight (g/mol) 164.651
Numero MDL MFCD00012711
InChI Key XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrochloride, acmc-209oj8, ksc496i8r, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl salt, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl, 2-amino-4,5-dimethyl thiazole hydrochloride
PubChem CID 16211387
IUPAC Name 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine;hydrochloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Punto di fusione 273°C to 274°C (decomposition)
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 164.66
Percent Purity 98%