Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-4, 6-dichloropyrimidine |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 219°C to 226°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 24, 81 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine