Learn More
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 98%
Codice prodotto. 10284600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284600 25 g Bottiglia in vetro 25g
10142270 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10284600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103510250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-09-7
Formula molecolare C4H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 127.10
Numero MDL MFCD00006094
InChI Key AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 66131
IUPAC Name 2-amino-4-hydroxy-1H-pyrimidin-6-one
SMILES NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4, 6-dihydroxypyrimidine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Pink to White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24, 468
Peso formulazione 127.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder