Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyridine, 99%
Codice prodotto. 11927031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11927031 5 g Bottiglia in vetro 5g
11947031 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11927031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 5407-87-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5407-87-4
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
InChI Key BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4,6-dimethylpyridine, 6-amino-2,4-lutidine, 2-pyridinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 4,6-dimethyl-2-pyridylamine, pyridine, 2-amino-4,6-dimethyl, 2,4-lutidine, 6-amino, 2-amino-4,6-dimehtylpyridine, 4,6-dimethyl-2-aminopyridine, 2-amino-4,6-lutidine
PubChem CID 21507
IUPAC Name 4,6-dimethylpyridin-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4, 6-dimethylpyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 69.5°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 235.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2(C5H2N)NH2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5.5 g/100mL (20 c).
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyridine, 99%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.