Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11430284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430284 100 g 100g
11420284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11430284 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13674.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 767-15-7
Formula molecolare C6H9N3
Molecular Weight (g/mol) 123.16
Numero MDL MFCD00006102
InChI Key IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
PubChem CID 13021
IUPAC Name 4,6-dimethylpyrimidin-2-amine
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Punto di fusione 150°C to 155°C
Quantità 100 g
Beilstein 110735
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder or Crystalline Powder