Learn More
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10081614 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081614 5 g Bottiglia in vetro 5g
10766705 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10081614 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 427060050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5467-72-1
Formula molecolare C8H8BrNO·ClH
Molecular Weight (g/mol) 250.52
Numero MDL MFCD00051998
InChI Key ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
IUPAC Name 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethanone;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280°C to 285°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4C(O)CH2NH2·HCl
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 250.52
Percent Purity 97%