Learn More
2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30326197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326197 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6020651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Formula molecolare C8H9BrClNO
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
IUPAC Name 2-amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 248.96
Peso formulazione 248.96