Learn More
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H34155.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 63489-56-5 Peso : 0.00500kg
Quantità 5g
Codice prodotto. 15447087
  • 487.00€ / 5g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
63489-56-5
182.53
WZRMLGNDGPCZFG-UHFFFAOYSA-N
12508075
C1(=C(C(=C(N=C1N)F)F)Cl)F
C5H2ClF3N2
MFCD08436088
2-amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridinamine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridylamine, 3,5,6-trifluoro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloranyl-3,5,6-tris fluoranyl pyridin-2-amine
4-chloro-3,5,6-trifluoropyridin-2-amine
Specifica
2-Amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine
5g
C5H2ClF3N2
2-amino-4-chloro-3,5,6-trifluoropyridine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridinamine, 4-chloro-3,5,6-trifluoro-2-pyridylamine, 3,5,6-trifluoro-4-chloropyridine-2-amine, 4-chloranyl-3,5,6-tris fluoranyl pyridin-2-amine
C1(=C(C(=C(N=C1N)F)F)Cl)F
182.53
182.54
119°C to 123°C
63489-56-5
MFCD08436088
WZRMLGNDGPCZFG-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3,5,6-trifluoropyridin-2-amine
12508075
98%
Videos
SDS Documenti
Certificati