Learn More
2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30134022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30134022 10 g 10g
30136185 5 g 5g
17915085 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134022 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA06949510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-51-7
Formula molecolare C7 H8 Cl N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 221.66
Sinonimo 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic Acid, 1-Amino-3-chloro-4-methylbenzene-6-sulfonic Acid, 1-Amino-4-methyl-5-chlorobenzene-2-sulfonic Acid, 2-Amino-4-chloro-5-methyl-1-benzenesulfonic Acid, 2-Chloro-4-aminotoluene-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-4-toluidine-5-sulfonic Acid, 2-Chloro-p-toluidine-5-sulfonic Acid, 2B Acid, 3-Chloro-4-methylaniline-6-sulfonic Acid, 4-Amino-2-chlorotoluene-5-sulfonic Acid, 4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic Acid, 6-Amino-4-chloro-m-toluenesulfonic Acid, Brilliant Toning Red Amine
IUPAC Name 2-amino-4-chloro-5-methyl-benzenesulfonic acid
SMILES Cc1cc(c(N)cc1Cl)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulfonic acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClNO3S/c1-4-2-7(13(10,11)12)6(9)3-5(4)8/h2-3H,9H2,1H3,(H,10,11,12)
Peso formulazione 220.9913