Learn More
2-Amino-4-chlorobenzenethiol, TRC
Codice prodotto. 30325648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325648 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6043405G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorobenzenethiol
CAS 1004-00-8
Formula molecolare C6H6ClNS
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Amino-4-chlorothiophenol, 2-Amino-4-cholorobenzenethiol, 4-Chloro-2-aminothiophenol, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClNS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1S
IUPAC Name 2-amino-4-chlorobenzenethiol
Molecular Weight (g/mol) 159.64
Peso formulazione 158.9909