Learn More
2-Amino-4-chlorobenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11499512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499512 250 g 250g
11369689 5 g 5g
11379689 25 g 25g
11489512 50 g 50g
11389689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11499512 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10201.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-77-0
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007778
InChI Key JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
IUPAC Name 2-amino-4-chlorobenzoic acid
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Punto di fusione ∼232°C (decomposition)
Quantità 250 g
Beilstein 743349
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 98%