Learn More
2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30321339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321339 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6032951G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 89-77-0
Formula molecolare C7H6ClNO2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Chloroanthranilic Acid, 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 4-Chloroanthranilic Acid, NSC 17188
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-4-chlorobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Peso formulazione 171.0087