Learn More
2-Amino-4-chlorophenol, TRC
Codice prodotto. 17944345
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17944345 50 g 50g
17914095 100 g 100g
17914815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17944345 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60327550G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-85-2
Formula molecolare C6 H6 Cl N O
Molecular Weight (g/mol) 143.57
Sinonimo 2-Amino-4-chlorophenol, 1-Amino-2-hydroxy-5-chlorobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Hydroxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminophenol, 4-Chloro-o-aminophenol, 5-Chloro-2-hydroxyaniline, C.I. 76525, C.I. Oxidation Base 18, Fouramine PY, NSC 247814, o-Amino-p-chlorophenol, p-Chloro-o-aminophenol
IUPAC Name 2-amino-4-chlorophenol
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorophenol
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Peso formulazione 143.0138