Learn More
2-Amino-4-chlorothiophenol, 96%
Codice prodotto. 11481657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481657 25 g 25g
11471657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11481657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25640.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1004-00-8 | C6H6ClNS | 159.631 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1004-00-8
Formula molecolare C6H6ClNS
Molecular Weight (g/mol) 159.631
Numero MDL MFCD00792528
InChI Key NGIRMPARLVGMPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-chlorothiophenol, 2-amino-4-chlorobenzene-1-thiol, 2-amino-4-chloro-benzenethiol, benzenethiol, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminothiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline, 2-amino-4-chloro thiophenol, 5-chloro-2-mercaptoaniline hydrochloride, benzenethiol, 2-amino-4-chloro-, hydrochloride, pubchem5427
PubChem CID 12000
IUPAC Name 2-amino-4-chlorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-chlorothiophenol
Punto di fusione 52°C to 59°C
Odore Unpleasant
Quantità 25 g
Numero UN UN1759
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 159.64
Percent Purity 96%