Learn More
2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15467506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15467506 250 mg 250mg
15457506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15467506 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62511.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1309982-16-8 | C12H17BFNO2 | 237.081 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309982-16-8
Formula molecolare C12H17BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 237.081
InChI Key URCVTWMYLLPYQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-amino-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, 5-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 46864093
IUPAC Name 5-fluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.08
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid