Learn More
2-Amino-4-fluorobenzoic acid, 96%
Codice prodotto. 10581544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10581544 10 g 10g
10461101 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10581544 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 293020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 446-32-2
Formula molecolare C7H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
Numero MDL MFCD00075553
InChI Key LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
IUPAC Name 2-amino-4-fluorobenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 188.0°C to 196.0°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H3(F)COOH
Quantità 10 g
Peso formulazione 155.13
Percent Purity 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.