Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11450458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450458 50 g 50g
11460458 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11450458 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24604.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3977-29-5
Formula molecolare C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.131
Numero MDL MFCD00006095
InChI Key KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC Name 2-amino-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Punto di fusione ∼305°C (decomposition)
Quantità 50 g
Beilstein 3531
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 98%