Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 103830250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3977-29-5 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Plastic bottle
Codice prodotto. 10224560
  • 21.20€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 4
Identificatori chimici
3977-29-5
125.13
KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
1532
2-amino-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one
C5H7N3O
MFCD00006095
2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
CHEBI:58959
CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Specifica
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Plastic bottle
>300.0°C
99%
98.5
99%
MFCD00006095
2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
2-amino-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one
1532
125.13
99%
Authentic
White to Cream
25g
3977-29-5
100.0
C5H7N3O
24, 343
Solubility in water: insoluble.
CC1=CC(=O)N=C(N1)N
125.13
CHEBI:58959
Powder
Videos
SDS Documenti