Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 99%
Codice prodotto. 10549790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10549790 100 g Plastic bottle 100g
10224560 25 g Plastic bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10549790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103831000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3977-29-5 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3977-29-5
Formula molecolare C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Numero MDL MFCD00006095
InChI Key KWXIPEYKZKIAKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4-ol, 6-methylisocytosine, mecytosine, 2-amino-6-methylpyrimidin-4 3h-one, superacil, superacyl, 4-methylisocytosine, 2-amino-6-hydroxy-4-methylpyrimidine, 2-amino-6-methyl-4-pyrimidinol
PubChem CID 1532
ChEBI CHEBI:58959
IUPAC Name 2-amino-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)N=C(N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-hydroxy-6-methylpyrimidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 24, 343
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder