Learn More
2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Codice prodotto. 11478447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478447 5 g 5g
11468447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11478447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18533.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1513-69-5 | C5H4F3N3O | 179.102 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1513-69-5
Formula molecolare C5H4F3N3O
Molecular Weight (g/mol) 179.102
Numero MDL MFCD00068093
InChI Key ZEPSVMLZBXDPGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl pyrimidine, 2-amino-6-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-amino-6-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine, 2-amino-4-hydroxy-6-trifluoromethyl-pyrimidine, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-trifluoromethyl, pubchem6976, acmc-1bvtd, maybridge1_007193
PubChem CID 233891
IUPAC Name 2-amino-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto di fusione 288°C to 292°C
Quantità 5 g
Beilstein 3608100
Peso formulazione 179.1
Percent Purity 97%