Learn More
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10441674 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10441674 1 g Bottiglia in vetro 1g
10071034 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441674 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425710010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3883-94-1 | C9H11NO2·ClH | 201.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3883-94-1
Formula molecolare C9H11NO2·ClH
Molecular Weight (g/mol) 201.65
Numero MDL MFCD00193078
InChI Key FZVYWBMMOSHMRS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one hydrochloride, 4-methoxyphenacylamine hydrochloride, ethanone, 2-amino-1-4-methoxyphenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, chloride, pubchem22350, acmc-1ad40, 4-aminoacetyl anisole hydrochloride, 2-amino-4-methoxyacetophenone hydrochloride
PubChem CID 12487188
IUPAC Name 2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethanone;hydrochloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190°C to 193°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COCH2NH2·HCl
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.65
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.