Learn More
2-Amino-4-methoxybenzoic acid, 94%
Codice prodotto. 15425037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425037 5 g 5g
15415037 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425037 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32319.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4294-95-5 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4294-95-5
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD00667729
InChI Key HHNWXQCVWVVVQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methoxyanthranilic acid, 2-amino-4-methoxy-benzoic acid, 2-amino-p-anisic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methoxy, 3-amino-4-carboxyanisole, 2-carboxy-5-methoxyaniline, 4-methoxyanthranilicacid, 2-amine-4-methoxybenzoic acid, pubchem11856, acmc-1aerh
PubChem CID 351010
IUPAC Name 2-amino-4-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
Punto di fusione ∽171°C (decomposition)
Quantità 5 g
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 98%