Learn More
2-Amino-4-methoxyphenol, 97%
Codice prodotto. 15416577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15416577 1 g 1g
15426577 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15416577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33724.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20734-76-3 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20734-76-3
Formula molecolare C7H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 139.154
Numero MDL MFCD06616911
InChI Key TUADYTFWZPZZTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methoxy-phenol, 2-hydroxy-5-methoxyaniline, phenol, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-2-aminophenol, 3-amino-4-hydroxyanisole, asinex-reag bas 13015559, zlchem 183, acmc-1cs0c, 2-azanyl-4-methoxy-phenol, phenol,2-amino-4-methoxy
PubChem CID 1419108
IUPAC Name 2-amino-4-methoxyphenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methoxyphenol
Punto di fusione 135°C to 137°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 139.16
Percent Purity 97%