Learn More
2-Amino-4-methylbenzamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10671503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10671503 10 g Amber Glass Bottle 10g
10099551 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10671503 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00794EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39549-79-6
Formula molecolare C8H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00221474
InChI Key RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
IUPAC Name 2-amino-4-methylbenzamide
SMILES CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylbenzamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 97%