Learn More
2-Amino-4-methylbenzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10445912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10445912 10 g 10g
10170802 1 g 1g
10118474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10445912 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00555EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2305-36-4
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
Numero MDL MFCD00047853
InChI Key RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
IUPAC Name 2-amino-4-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylbenzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 97%