Learn More
2-Amino-4-methylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-4-methylbenzoic Acid |
| CAS | 2305-36-4 |
| Formula molecolare | C8H9NO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1 |
| IUPAC Name | 2-amino-4-methylbenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.16 |
| Peso formulazione | 151.0633 |