Learn More
2-Amino-4-methylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30326903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326903 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326903 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61457850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylbenzoic Acid
CAS 2305-36-4
Formula molecolare C8H9NO2
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-Amino-4-methylbenzoic Acid, 2-Amino-p-toluic Acid, 4-Methylanthranilic Acid, NSC 39155
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c(N)c1
IUPAC Name 2-amino-4-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633