Learn More
2-Amino-4-methylbenzonitrile, 97%, Maybridge™
Marca:  Maybridge TL00552EA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 26830-96-6 Peso : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 10g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10009621
  • 36.57€ / 10g
Spedizione stimata: 04-08-2021
Identificatori chimici
26830-96-6
132.17
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2801276
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
C8H8N2
MFCD00173706
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
2-amino-4-methylbenzonitrile
Specifica
2-Amino-4-methylbenzonitrile
10g
97.0
C8H8N2
2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
132.17
132.17
Amber Glass Bottle
26830-96-6
97%
MFCD00173706
LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylbenzonitrile
2801276
97%
Videos
SDS Documenti
Certificati