Learn More
2-Amino-4-methylbenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672273
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672273 1 g Amber Glass Bottle 1g
10009621 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10672273 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00552DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 26830-96-6
Formula molecolare C8H8N2
Molecular Weight (g/mol) 132.17
Numero MDL MFCD00173706
InChI Key LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC Name 2-amino-4-methylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylbenzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 132.17
Percent Purity 97%