Learn More
2-Amino-4-methylbenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11359358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359358 25 g 25g
11349358 1 g 1g
11339358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11359358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043260.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26830-96-6 | C8H8N2 | 132.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26830-96-6
Formula molecolare C8H8N2
Molecular Weight (g/mol) 132.17
Numero MDL MFCD00173706
InChI Key LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC Name 2-amino-4-methylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylbenzonitrile
Punto di fusione 91°C to 93°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3439
Peso formulazione 132.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder