Learn More
2-Amino-4-methylphenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-4-methylphenol |
| CAS | 95-84-1 |
| Formula molecolare | C7H9NO |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(N)c1 |
| IUPAC Name | 2-amino-4-methylphenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.15 |
| Peso formulazione | 123.0684 |