Learn More
2-Amino-4-methylphenol, TRC
Codice prodotto. 30347435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347435 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347435 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA89814510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylphenol
CAS 95-84-1
Formula molecolare C7H9NO
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(N)c1
IUPAC Name 2-amino-4-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 123.15
Peso formulazione 123.0684