Learn More
2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996041 1 g 1g
11916051 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 863578-36-3
Formula molecolare C13H20BNO2
Molecular Weight (g/mol) 233.12
InChI Key PEXRISJTWBBZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester, pexrisjtwbbzry-uhfffaoysa-n, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5-methylphenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, benzenamine,5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 5-methyl-2--4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 17750209
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 48°C to 50°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Amino-4-methylphenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.