Learn More
2-Amino-4-methylthiazole, 98+%
Codice prodotto. 11422627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422627 5 g 5g
11432627 25 g 25g
11442627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14847.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1603-91-4 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1603-91-4
Formula molecolare C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.166
Numero MDL MFCD00005329
InChI Key OUQMXTJYCAJLGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-methylthiazole, 4-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine, 4-methyl, 2-amino-4-methylthiazol, 4-methyl-2-thiazolamine, 4-methyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-methyl-1,3-thiazole, normotiroide, thiazole, 2-amino-4-methyl, 4-methyl-2-aminothiazole
PubChem CID 74143
ChEBI CHEBI:39753
IUPAC Name 4-methyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=CSC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-methylthiazole
Punto di fusione 42°C to 46°C
Punti di ebollizione 231°C to 233°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Beilstein 107890
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,450
Peso formulazione 114.17
Percent Purity ≥98%