Learn More
2-Amino-4-nitrobenzoic acid, 97+%
Codice prodotto. 15472209
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472209 100 g 100g
15462209 25 g 25g
15482209 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15472209 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64831.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-17-0
Formula molecolare C7H6N2O4
Molecular Weight (g/mol) 182.14
Numero MDL MFCD00007262
InChI Key UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
PubChem CID 12076
ChEBI CHEBI:75335
IUPAC Name 2-amino-4-nitrobenzoic acid
SMILES NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 257°C (literature)
Quantità 100 g
Beilstein 785071
Peso formulazione 182.13
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid