Learn More
2-Amino-4-nitrophenol, 97%, Maybridge
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Amino-4-nitrophenol |
| CAS | 99-57-0 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H6N2O3 |
| Numero MDL | MFCD00007695 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 2-hydroxy-5-nitroaniline, phenol, 2-amino-4-nitro, 4-nitro-2-aminophenol, p-nitro-o-aminophenol, 4-nitro-2-aminofenol, p-nitroaminofenol, 3-amino-4-hydroxynitrobenzene, 1-nitro-3-amino-4-hydroxybenzene, rodol 42, 2-amino-4-nitrofenol |
| InChI Key | VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |