Learn More
2-Amino-4-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30317183
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30317183 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317183 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61848025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-nitroaniline
CAS 99-57-0
Formula molecolare C6 H6 N2 O3
Quantità 25 g
Sinonimo Phenol, 2-amino-4-nitro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Amino-4-nitrophenol (ACI), 1-Amino-2-hydroxy-5-nitrobenzene, 1-Hydroxy-2-amino-4-nitrobenzene, 2-Hydroxy-5-nitroaniline, 4-Nitro-2-amino-1-hydroxybenzene, 4-Nitro-2-aminophenol, 5-Nitro-2-hydroxyaniline, C.I. 76530, NSC 4664, p-Nitro-o-aminophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-amino-4-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.0378