Learn More
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole, 98%
Codice prodotto. 11363287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363287 5 g 5g
11353287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13863.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2103-91-5 | C10H10N2S | 190.264 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2103-91-5
Formula molecolare C10H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 190.264
Numero MDL MFCD00170264
InChI Key ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-p-tolyl thiazol-2-amine, 2-amino-4-p-tolyl thiazole, 4-p-tolyl-thiazol-2-ylamine, 4-p-tolyl thiazol-2-ylamine, 4-4-methylphenyl-2-thiazolamine, 4-p-tolylthiazol-2-amine, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 2-amino-4-4-methylphenyl thiazole, 4-4-methylphenyl-1,3-thiazol-2-ylamine
PubChem CID 244066
IUPAC Name 4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
Punto di fusione 134°C to 138°C
Quantità 5 g
Beilstein 143563
Peso formulazione 190.27
Percent Purity 98%