Learn More
2-Amino-4-phenylthiazole, 98%
Codice prodotto. 11458397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458397 1 g 1g
11468397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18488.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2010-06-2 | C9H8N2S | 176.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2010-06-2
Formula molecolare C9H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 176.24
Numero MDL MFCD00039680
InChI Key PYSJLPAOBIGQPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-phenylthiazol-2-amine, 2-amino-4-phenylthiazole, phenthiazamine, 2-thiazolamine, 4-phenyl, 4-phenyl-2-thiazolamine, thiazole, 2-amino-4-phenyl, 4-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-phenyl-2-thiazolylamine, 2-amino-4-phenyl-1,3-thiazole, 4-phenyl-2-aminothiazole
PubChem CID 40302
IUPAC Name 4-phenyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-phenylthiazole
Punto di fusione 148°C to 152°C
Odore Odorless
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 128609
Peso formulazione 176.24
Percent Purity 98%