Learn More
2-Amino-4-tert-butylthiazole, 98%
Codice prodotto. 11458076
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11458076 1 g 1g
11468076 5 g 5g
11478076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11458076 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14115.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74370-93-7 | C7H12N2S | 156.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74370-93-7
Formula molecolare C7H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 156.247
Numero MDL MFCD00051644
InChI Key CUWZBHVYLVGOAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-tert-butylthiazole, 4-tert-butylthiazol-2-ylamine, 4-tert-butyl thiazol-2-amine, 4-tert-butyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-t-butylthiazole, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-tert-butylthiazol-2-amine, 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-1,3-thiazole-2-ylamine
PubChem CID 2734202
IUPAC Name 4-tert-butyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC(C)(C)C1=CSC(=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-tert-butylthiazole
Punto di fusione 98°C to 103°C
Quantità 1 g
Beilstein 114270
Peso formulazione 156.26
Percent Purity 98%