Learn More
2-Amino-4-thiazoleacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11445547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445547 100 g 100g
11435547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11445547 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23534.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29676-71-9 | C5H6N2O2S | 158.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29676-71-9
Formula molecolare C5H6N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 158.175
Numero MDL MFCD00010068
InChI Key DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-thiazoleacetic acid, 2-2-aminothiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazol-4-acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid, 2-amino, 2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-aminothiazole-4-yl-acetic acid, 2-aminothiazole-4-acetic acid, unii-qsh3o4tnjt, 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
PubChem CID 34665
IUPAC Name 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
SMILES C1=C(N=C(S1)N)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-4-thiazoleacetic acid
Punto di fusione ∼130°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 127415
Peso formulazione 158.18
Percent Purity 97%