Learn More
2-Amino-4-thiazoleacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminothiazole-4-acetic Acid |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9) |
| Peso formulazione | 158.015 |